SML1552
Tipiracil hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Chloro-6-[(2-imino-1-pyrrolidinyl)methyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione hydrochloride, TPI hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]Cl.ClC1=C(CN2C(CCC2)=N)NC(NC1=O)=O
InChI
1S/C9H11ClN4O2.ClH/c10-7-5(12-9(16)13-8(7)15)4-14-3-1-2-6(14)11;/h11H,1-4H2,(H2,12,13,15,16);1H
Clave InChI
KGHYQYACJRXCAT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... TYMP(1890)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)