MRC-5 PD 19 Cell Line human
5072101, human lung, Fibroblast-like
Sinónimos:
MRC-V Cells, MRC5 Cells, Medical Research Council Cell Strain-5
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
MRC-5 PD 19 Cell Line human, 05072101
origen biológico
human lung
descripción
Human fetal lung
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n=46, diploid
morfología
Fibroblast-like
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)