08965
FluoroFlash® Silica Gel 40 μm
~40 μm particle size
Sinónimos:
Silica Gel FluoroFlash® 40 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41116134
NACRES:
NC.05
Productos recomendados
técnicas
LPLC: suitable
Nivel de calidad
superficie
~500 m2/g
pérdida
≤1.0% loss on drying
grupo activo de la matriz
Silica
tamaño de partícula
~40 μm
tamaño de poro
60 Å porosity
densidad aparente
~0.5 g/mL
Categorías relacionadas
Envase
package with 100 g
Información legal
Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
FluoroFlash is a registered trademark of Fluorous Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?