11742027001
Roche
α-Glucosidase Assay
suitable for activity assay, kit of 1 (5 components)
Sinónimos:
α-Glucosidase, Alpha-glucosidase activity assay kit, Maltase, glucosidase, glycosidase, neutral alpha-glucosidase (NAG)
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 30 tests (and 10 blanks)
reactividad de especies
human
envase
kit of 1 (5 components)
fabricante / nombre comercial
Roche
condiciones de almacenamiento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
técnicas
activity assay: suitable
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Fast and sensitive: The analysis can be performed using only 15 μl of semen or seminal plasma, ensuring accurate results while minimizing the sample volume needed.
- Specific: The assay is designed to measure the activity of neutral α-glucosidase in human semen samples in life science research applications. It is not designed for diagnostic applications and cannot be used to measure α-glucosidase in other specimens.
- Compatible: The assay is compatible with microplate assay formats and standard cuvette formats
Envase
Componentes
Nota de preparación
Otras notas
Solo componentes del kit
- Reaction Buffer
- Substrate Solution containing 4-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
- Stopping Buffer
- Castanospermine
- Standard Solution containing 4-nitrophenol
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?