SX1320
Spill Kit, Caustic, Bulk Neutralizer
SpillSolv®
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
Productos recomendados
pH
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
SpillSolv
Componentes
6 x 0.9kg SpillSolv Caustic Neutralizer, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves A15, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean ups and 1 treatment guide. Dimensions: Height 13 inches, Length 191/2 inches, Width 7 inches.
Información legal
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1