SX1310
Liquid Acid Spill Kit
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
Productos recomendados
pH
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
SpillSolv
Componentes
6 x 1kg SpillSolv Acid Neutralizer, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves A15, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean ups, and 1 treatment guide. Dimensions: Height 13 inches, Length 191/2 inches, Width 7 inches.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable