Merck
ALD00378
Sigma-Aldrich
Wasa-Yu MPAA Ligand
Sinónimos:
(S)-3-(2,6-Difluorophenyl)-2-((((4-(trichloromethyl)heptan-4- yl)oxy)carbonyl)amino)propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22Cl3F2NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
460.73
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
bp
521.1 °C±50.0 °C
densidad
1.365 g/cm3±0.06 g/cm3
grupo funcional
amine
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(O)[C@@H](NC(OC(CCC)(CCC)C(Cl)(Cl)Cl)=O)CC1=C(F)C=CC=C1F
InChI
1S/C18H22Cl3F2NO4/c1-3-8-17(9-4-2,18(19,20)21)28-16(27)24-14(15(25)26)10-11-12(22)6-5-7-13(11)23/h5-7,14H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-/m0/s1
Clave InChI
MYNBDMWXOQDYED-AWEZNQCLSA-N
Aplicación
The Wasa-Yu MPAA Ligand has been reported by Yu and coworkers to promote the enantioselective C-H activation of cyclopropanes. This transformation is carried out through the coupling of organoboron reagents using palladium-mediated catalysis.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.