Documentos clave
933481
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 45WF, PTFE Coated
Sinónimos:
Wafer Tweezers
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descripción general
EMS techware
Especificidad
Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle. PTFE coated.
Length: 130mm
Aplicación
Wafer tweezer, Style 45WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)