928852
Barrel and piston
5 mL, black, suitable for 3D bioprinters, 40/box
Sinónimos:
3D Bioprinting consumables, Syringe barrels
About This Item
Productos recomendados
descripción
5 mL (5 cc) barrels (black) and pistons (white) (40/box), Barrel Diameter 14.3 mm (0.56′′), Length 68.3 mm (2.69′′)
Aplicación
End and tip caps are sold separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)