218286
(+)-Dihydrocarvone, mixture of isomers
98%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.2 (vs air)
presión de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]22/D +17°, neat
índice de refracción
n20/D 1.471 (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Clave InChI
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?