Merck
主页Protein PurificationGenElute™-E DNA和RNA单次离心纯化试剂盒常见问题解答
GenElute™-E DNA和RNA单次离心纯化试剂盒常见问题解答
有关GenElute™-E DNA和RNA单次离心纯化和负选色谱常见问题的解答(FAQ)。
GenElute™-E单次离心DNA和RNA纯化试剂盒通过负选色谱技术分离核酸。这种方法究竟如何简化工作流程呢?
负选色谱技术(negative chromatography)没有纠结于如何优化传统硅基质法的结合-洗涤-洗脱程序,而是利用生物分子的大小差异,通过一步到位的分级分离去除杂质。
多特异性的SmartLyse™复合酶缩短裂解时间,提高工作流程效率,消除洗涤结合步骤,将科研人员从繁琐的试管操作中解脱出来。
硅基质法的小体积洗脱有利于提高浓度。然而,更高的浓度同样意味着结合和洗涤样品所需的盐和乙醇残留更多。对于负选色谱法,回收量基本上等于上样量(一般约为80-100 µL),浓度通常高于硅基质法分离的核酸样品。硅基质法中,第2次洗脱通常会释放更多过程污染物和小片段核酸,会导致定量不准和产量高估。
负选色谱法在纯化时不会引入过程污染物,又因为减少了离心步骤,可以回收更多的全长核酸。因此提高了核酸定量的准确性,以便用于下游应用,同时消除了污染物对下游应用的干扰,使实验更加可靠。
免去结合和洗涤步骤,减少了塑料管和过柱的化学废物量,使这种核酸分离方法更具可持续性。这使得GenElute™-E成为了一种造福大家的可持续的绿色化学选择。
会!GenElute™-E单次离心纯化技术会去除离子杂质,确保进行酶反应缓冲液组分的浓度优化时不受“意外”的抑制剂影响,实现更可靠的下游酶促反应。
EDTA、SDS或过量盐分的存在会影响PCR/测序反应……
裂解缓冲液的配方是保密的,但是它确定不含离液盐。柱子由脱盐树脂组成,因此可去除EDTA、SDS和盐类。这就是这种技术的奇妙之处!
不像“结合-洗涤-洗脱”技术是按照结合什么和洗脱什么来分离,GenElute™-E是按照大小进行分离的,因此不会引入偏差。
稳定性会随着样品差异而波动,例如,样品收集、浓度、片段长度、序列(GC含量)、分离前储存情况等。但是,可将样品缓冲液置换为试剂盒提供的标准储存缓冲液(1X TE)。
  • RNA提取时容易降解成片段,一般是样品中的酶切消化(RNA酶)造成的。因此,需要尽快将这些酶与核酸分离。在典型的结合-洗涤-洗脱离心制备程序中,多次离心以及与膜或微珠/树脂的结合洗脱,都会造成样品剪切。除去RNA分离过程中的这些变量,能更好地把控样品最终的片段质量。不过,某些下游应用由于对降解没有那么敏感,因此不需要这种程度的控制。总的来说,控制是有好处的,特别是样品产量偏低时,以及在下游实验失败时可帮助找出问题。
  • 各种色谱方法利用生物分子的各种差异进行分离,比如与硅基质结合的离子/电荷的不同。负选色谱(Negative chromatography)依照的是大小差异(体积排阻),大分子目标物(核酸)率先过柱而被收集。负选色谱的英文“negative”的表述确实容易与负电荷混淆。对于蛋白质来说,它先被SmartLyse™酶消化成较小分子,过柱(穿过树脂基质)的速度比RNA分子慢,离心后仍然留在柱上。快速窍门:如果想要收集消化的蛋白片段和其他小的生物分子,可以在纯化后以更高转速再次离心,收集过柱较慢的组分。
材料
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch