Merck
主页Protein Purification使用Amicon®Pro 离心过滤器进行蛋白质标记和纯化
使用Amicon®Pro 离心过滤器进行蛋白质标记和纯化
市售蛋白标记试剂盒让研究人员可以灵活定制自己的免疫检测panel。然而,由于许多实验方案需要在抗体标记前后置换缓冲液,因此透析工作流程非常耗时,且在多次转移样品期间会造成蛋白质大量损失。
为去除蛋白质标记应用中未掺入的标记,离心装置是一种快速、方便、高回收率的凝胶过滤替代方案。
Amicon Pro 抗体标记
使用 Amicon® Pro 离心过滤器进行小规模(25 μg – 200 μg)抗体标记
将标记步骤与一体化 Amicon® Pro 系统纯化步骤相结合,可大幅提高抗体标记产量。Amicon® Pro 纯化系统是一种灵活适配的离心装置,融合了亲和纯化与下游样品浓缩和缓冲液置换步骤。
Amicon® Pro 系统的两大特质使其成为制备纯标记抗体的便捷设备:
  1. 首先,此系统通过洗滤实现高效的缓冲液装置,并通过 15 分钟离心同时浓缩样品。
  2. 其次,整个工作流程在单个系统内执行,减少了样品损失的可能。
有关 Amicon® Pro 抗体标记应用的详情,请访问我们专门的抗体标记页面以及相关文献(阅读我们 2015 年在《Journal of Immunological Methods》上发表的论文)
关于使用 Amicon® Pro 系统进行小规模抗体标记的实验方案概要,请见下文。
注意:除结合反应外,所有步骤均为离心法。除反向离心外,所有步骤都需要吊桶转子。
可选:使用 0.5 mL TBS-T 预湿设备。 1000 x g 离心 1 min。
  1. 按如下方式将抗体溶液上样至 Amicon® Pro 系统:
    对于稀释抗体 (< 1 mg/mL),请将 Amicon® Ultra 0.5 mL 过滤器 (10k MWCO) 装到 Amicon® Pro 系统底座上。将抗体(最多 1 mL)上样至置换装置。4000 x g 离心 15 min。
  2. 如需浓缩抗体 (≥ 1 mg/mL),将样品(最多 100 µL)上样至 Amicon® Ultra 0.5 mL 过滤器 (10k MWCO)。将过滤器装到 Amicon® Pro 系统底座上。
  3. 采用适当的反应缓冲液配制 1.5 mL 含染料的反应混合物。将混合物加入置换容器。
  4. 4000 x g 离心 15 min。
  5. 可选:如有必要,可将样品再室温孵育 30 分钟,以实现最优标记效率。更多详情请参阅我们的相关文献。
  6. 将 1.5 mL 磷酸盐缓冲盐水 (PBS) ± 叠氮化钠加入置换容器。
  7. 4000 x g 离心 15 min,置换缓冲液并浓缩。
  8. 通过反向离心从 Amicon® Ultra 0.5 过滤器中回收标记抗体。
抗体标记方案结果示例
表.生物素化工作流程的时间和抗体回收率对比。
为比较传统离心洗滤法和 Amicon® Pro 方法的标记抗体作用性能,将其检测能力与物种/物种 GAPDH 抗体检测对进行了对比。每次印迹使用相似量的一抗,两组生物素/SA 对均表现出与物种/物种抗体检测对相同乃至更高的(图 1)。
抗-GAPDH抗体
图 1.
抗GAPDH抗体使用 Amicon® Pro 系统进行生物素化,用于在蛋白质印迹中成功检测 GAPDH。取 EGF 刺激的 A431 细胞裂解液 (0.25-4 µg) 等分试样通过 SDS-PAGE 分离,转印到 Immobilon®-P 膜上,并使用各种间接检测对在 SNAP i.d.® 2.0 系统中探测 β 微管蛋白。所有情况下使用相同数量的一抗(GAPDH 特异性)。