Tracy 645 和 Tracy 652
红色荧光染料具有长波长标记,适用于可见光/近红外 (NIR) 区间,可用抗体和蛋白质标记等生命科学应用。
Tracy 645和Tracy 652(表1)是专为满足NIR荧光染料需求而开发的专有染料。使用Tracy染料的优势如下:
- 能够在蛋白质标记条件(碱性pH,可防止导致标记效率低下的染料分解或水解)下保持活化的N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)酯的化学稳定性。
- 耐光。
- 易溶于作为活化NHS酯的水性标记介质,减少会导致蛋白质标记效率低下的沉淀。
- 灵活用于典型的蛋白质标记方案。
背景荧光的减少是由于转移到较长波长激发而引起的瑞利和拉曼散射的大大减少,以及减少从该区域中样品杂质的自发荧光所致。
Tracy 645(游离酸) | Tracy 652(游离酸) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | λex, max (639 nm) | 280 nm | λex, max (648 nm) | 280 nm | ||||
吸光值 (PBS,pH 7) | 0.343 | 1 µg/mL | 0.495 | 50 µg/mL | 0.373 | 1.818 µg/mL | 0.455 | 50 µg/mL |
校正因子[4] | 0.029 | 0.044 | ||||||
∈ | 222882 | M-1cm-1 | 6437 | M-1cm-1 | 181253 | M-1cm-1 | 8028 | M-1cm-1 |
λem, max | 658 nm(1 µg/mL, O.1 M 磷酸盐缓冲液 pH 7) | 672 nm(1 µg/mL, 0.1 M 磷酸盐缓冲液 pH7) |
图 1.Tracy 652染料与Cy® 5的耐光性。
用375W白光灯照射白色Pyrex烧瓶中甲醇中的每种染料的1 mM溶液;灯与探针之间的距离为20厘米;探针保持在室温;在每种染料的λex,max和λem,max处测量。
对Tracy染料的抗体缀合物的最佳染料 / 蛋白质(D/P)比例的研究显示在~4:1 D/P下产生最大发射强度。
带有Tracy染料的二抗缀合物可用于免疫染色应用,用荧光显微镜观察(图2)。
图 2.免疫组织染色(2通道模式)后大鼠胃切片的共聚焦显微图像(CLSM)。绿色通道:细胞角蛋白染色。一抗:来自兔的抗细胞角蛋白;二抗:用Atto 488染料(λex 488 nm)标记的抗兔IgG。红色通道:肌动蛋白的染色。一抗:来自小鼠的抗肌动蛋白;二抗:用Tracy 645染料(λex 543 nm)标记的抗小鼠IgG。
此外,能够选择性地检测固体表面(例如凝胶或蛋白印迹)上的His标记蛋白的NTA(次氮基三乙酸酯)-Tracy衍生物,也可以在我们的产品目录中找到(图3)。
图 3.His标记的p38-MAPK蛋白(25 ng - 500 ng )在4-20% Tris-甘氨酸SDS-PAGE凝胶上分离。将凝胶固定在40%乙醇 / 10%乙酸中过夜,然后在水中洗涤,并在黑暗中与Ni-NTA-Tracy 652(1:1000)一起孵育。洗涤凝胶,然后使用具有633 nm激发和675 nm发射滤光器的FLA-3000 Fuji® 激光扫描仪成像。Ni-NTA-Tracy 652(λex 652 nm,λem 677 nm)在光谱的红色区域被激发。
与蛋白印迹上基于化学发光的传统检测方法相比,这种His标记蛋白的检测方法的主要优点是,该方案简单、有效,但是以一些灵敏度为代价。
Tracy 652已用于双色多重免疫印迹:在4-20% Tris-甘氨酸SDS-PAGE凝胶上分离5至500 ng量的蛋白质1和2,然后转移至低荧光PVDF膜。用PBS中的5% BSA封膜,分别与针对蛋白质1和2的抗体一起孵育,并用缀合了荧光染料Atto 550(绿色)和Tracy 652(红色)的相应二抗进行探测(图4)。
图 4.使用两种一抗和两种抗IgG染料缀合物对蛋白1和蛋白2进行免疫印迹检测。使用FLA-3000 Fuij®激光扫描仪进行系列成像。Atto 550的第一幅图像:λex 532 nm,具有580 nm发射滤光片。Tracy 652的第二幅图像:λex 633 nm,具有675 nm发射滤光片
Network error: Failed to fetch