Novabiochem®品牌为市场提供了一种用于原位活化的最广泛的高品质偶联剂。然而,由于可用的试剂种类繁多,为特定应用选择最佳偶联剂并不总是那么简单。缩合试剂在偶联效率、稳定性、溶解度或活性物质的反应性方面各不相同。
Network error: Failed to fetch
原位活化试剂
原位活化试剂易于使用,即使在空间位阻氨基酸之间也能提供快速反应且通常无副反应,因而被研究人员广泛采用。大多数原位活化试剂基于鏻或铵(以前称为脲)盐,在叔碱存在下,可以将受保护的氨基酸平稳地转化为多种活化物质(图1)。表1总结了Novabiochem偶联剂的性质。
图 1.用最常用的偶联剂产生的活性酯。
最常用的试剂BOP、PyBOP和HBTU产生OBt酯,已经在常规SPPS和难以偶联的溶液合成中得到广泛应用。另外还有能产生比OBt更具反应性的酯的偶联剂。最重要的是HATU2、PyAOP1,3、HCTU4和PyClocK,它们在碱存在下将羧酸分别转化为相应的OAt和O-6-ClBt酯。与HOBt相比,HOAt和HO-6-ClBt的pKa较低,因此这些酯比它们的OBt对应物更具反应性。此外,HOAt具有吡啶氮的额外优点,其为偶联反应提供邻位协助,使得HATU和PyAOP成为OBt系列中最有效的偶联剂。
最近推出了基于Oxyma Pure离去基团的偶联剂,其中最有用的是COMU5,6和PyOxim7。关于这些试剂所产生的Oxyma酯的相对反应性的证据还有待进一步的研究。这些基于Oxyma的试剂的原始报告表明,它们比基于HOAt的试剂更有效,而我们的内部测试8表明HOAt试剂更优越。然而,基于Oxyma的试剂总是比基于HOBt(PyBOP、HBTU)和O-6-ClBt(PyClocK和HCTU)的试剂表现更好。基于Oxyma的偶联剂的一个特别优点是它们不基于潜在爆炸性的三唑试剂。
在我们的实验中,偶联剂的效率似乎几乎完全与其产生的活性酯的性质有关,反应性的顺序为OAt > Oxyma Pure > 2-ClOBt > OBt。 脲或鏻组分的结构似乎几乎不产生影响。
鏻与脲试剂的比较
除COMU外,DMF中基于脲的试剂溶液非常稳定,因此非常适合将其预制成偶联剂溶液用于多肽合成。相比之下,DMF中的鏻试剂溶液具有中等稳定性,应保存在封闭的小管中,最多使用2天。然而,与脲试剂相比,鏻试剂在DMF中的溶解性更高。这具有重要的实际意义,因为它使得反应能够在更高浓度下进行并伴随效率的提高。
鏻偶联剂通常比脲试剂产生更干净的反应。后者通过胍基化N-末端氨基可造成链终结9。当羧基活化缓慢时,例如在片段和环化反应的情况中,或者如果使用过量的脲试剂,这种副反应特别成问题。这些副产物的形成还导致长肽组装困难,因为这些短的带正电荷的肽可以掩盖ESI质谱中靶离子的存在。 与脲试剂相反,鏻试剂可以过量使用,甚至可以用于“促进”缓慢的环化或片段偶联反应,以驱动它们完成。
图 2.由脲偶联剂造成的胍基化。
偶联剂 | 货号 | 结构 | 溶解度 (M) | 在DMF密封小管中的稳定性 | 活性物质的反应性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOP | 851004 | >1.5 | n/a | 4 | 水溶性副产物使其可用于溶液相合成。 | |
COMU | 851085 | 1.5 | 低 | 1/2 | 高反应性,对于位阻偶联可能优于HATU。非爆炸性。溶液稳定性有限。造成胍基化。 | |
HATU | 851013 | 0.45 | 极好 | 1 | 是位阻偶联的金牌标准,但与其他试剂相比价格昂贵。 | |
HBTU | 851006 | 0.5 | 极好 | 4 | 是用于常规合成的优良试剂。可能会造成胍基化。 | |
HCTU | 851012 | 0.75 | 极好 | 3 | 比HBTU更具反应性,且更昂贵。可能会造成胍基化。 | |
PyBOP | 851009 | >1.5 | 中等。溶液需要每天新鲜制备。 | 4 | 是用于常规合成的优良试剂。原位活化的理想选择,因为它不会造成胍基化。清洁。 | |
PyAOP | 851221 | >1.5 | 低 - 中等。溶液需要每天新鲜制备。最好保存在N2下 | 1 | 是用于位阻偶联、片段缩合和肽环化的优良试剂。原位活化的理想选择,因为它不会造成胍基化。清洁。 | |
PyOxim | 851095 | >1.5 | 中等。溶液需要每天新鲜制备。 | 1/2 | 具有与PyBOP相似的优势,但产生更具反应性的活性物质。清洁。 | |
TSTU | 851206 | n/a | 极好 | 4 | 可用于将染料 / PEG试剂转化为与水相容的OSu酯。 |
脲和鏻偶联剂的总结
脲 | 鏻 |
---|---|
使用原液的合成器,特别是在溶液对大气开放的情况下。 | 溶液被保存在密闭容器中且试剂快速用完的合成器。 |
如果试剂成本是一个考虑因素,则可放大规模。 | 如果试剂浓度是一个考虑因素,则可放大规模。 |
在片段缩合和环化过程中不能过量使用。 | 在片段缩合和环化过程中可以过量使用。 |