电压门控钙通道同钠、钾通道一样属于离子通道超级家族,在功能、序列和拓扑结构上具有相似性。这类通道作为可兴奋细胞钙离子跨细胞质膜转运的重要通路,参与支持多种功能,包括肌肉收缩、激素和神经递质释放、细胞迁移、细胞生长和调控、细胞损伤和凋亡,以及最终的细胞存活。
电压门控钙通道至少有6种,依据细胞类型和位置差异分布,可能通过电生理性、药理性和结构特征鉴别区分。多种治疗有效性药物,包括维拉帕米 (verapamil) 、硝苯地平 (nifedipine) 、地尔硫卓 (diltiazem) 和硝苯地平第二代1,4-二氢吡啶类似物,作用于与L型通道广泛用于高血压和某种心血管紊乱的治疗。
电压门控钙通道是一种异多聚体,由α1、α2-δ和β亚基和γ亚基(存在于骨骼肌中)组成。α1亚基是通道的主要功能单位,表达通透性和门控功能,至少可作为L型通道药物结合位点。不过其他亚基,尤其是β亚基对于通道的表达和电生理特征具有重要影响。另外,α2-δ亚基可能也参与某些药物结合,尤其是加巴喷丁 (gabapentin) 。α1亚基分10种(Cav1.1-1.4,原为α1S、α1C、α1D和α1F;Cav2.1-2.3,原为α1A、α1B和α1E;Cav3.1-3.3,原为α1G, α1H和α1I),β亚基分4种(β1-4) ,已知每种亚基都有剪接变体。 α1亚基是大分子量的跨膜蛋白,由I-IV 4个同源区域组成,每一区域含6次跨膜螺旋和螺旋5、6之间的1个孔洞区。S4片段包含特殊的带正电荷序列,能够感受电压变化。Cav1.2-1.4基因编码心脏和神经/内分泌类L型通道的α亚基,Cav1.1编码骨骼肌的L型通道。Cav2.1–2.3基因编码N、 P/Q和R型通道。α亚基的功能特性和表达基本上由β亚基介导。通道亚类很可能是由α-β亚基相互作用以及剪接变异产生。Cav3.1-3.3亚基编码最新克隆通道——T型通道。
虽然各类通道间确实存在电生理性差异,但最明显的还是T型通道和其他通道的区别。T型通道仅需少量去极化即可激活,称为低电压激活 (LVA)通道且失活缓慢。而其他类型通道激活都需要更多去极化,称为高电压激活 (HVA) 通道。各HVA通道虽然电生理性不同,但仅根据这一原则就明确区分来说还不够准确。另外,各类型通道亚类的分类依据很可能在于不同的生物物理特性。目前,HVA通道最佳区分方式是药理性差异。
L型通道可被小分子合成配体“维拉帕米、硝苯地平和地尔硫卓”完好鉴别,T型通道据报可由米贝拉地尔 (mibefradil) 特异性阻断,米贝拉地尔是一种结构明显的分子实体 (entity) ,曾经在临床使用,不过最近被撤。所有这些分子实体通过电压依赖方式作用于相应通道靶点,对开启和灭活状态的通道表现更高的亲和性。N、P和Q型通道对软体动物和蜘蛛的多肽毒素敏感,包括芋螺毒素 (conotoxins) 和蜘蛛毒素 (agatoxins) 。芋螺毒素GVIA和MVIIA以纳摩尔效力作用于N型通道;MVIIC作用于N和P/Q型通道,而蜘蛛毒素IVA选择性作用于P/Q型通道。除了L型通道,其他通道都没有临床可用的有机小分子配体,但T型和N型通道已有很多实验级复合物。
下表包含公认的调节剂和其他信息。有关其他产品列表,请参阅下面的 “类似产品”部分。
电流类型 | L | T | N |
钙通道 | CaV1.1 – 1.4 | CaV3.1 – 3.3 | CaV2.1 – 2.3 |
电导率,pSa | ~25 | ~8 | ~10-20 |
激活阈值 | 高 | 低 | 高 |
失活速率 | 快速 | 慢 | 快速 |
灭活速率 | 慢 | 快速 | 中等 |
通透性 | Ba2+ > Ca2+ | Ba2+ = Ca2+ | Ba2+ > Ca2+ |
功能 | E-C偶联心血管系统 平滑肌 基因表达内分泌细胞 神经递质释放(眼睛和耳朵) | 心脏窦房结脉冲(spiking) 神经元、内分泌细胞的重复活动 平滑肌 | 仅限神经元,神经递质释放 |
药理学b | |||
1,4-二氢吡啶类[激活剂/拮抗剂] (例如 Bay K 8644 (B133)/ 尼莫地平 (N149) ) | 敏感 | 不敏感 | 不敏感 |
苯烷胺类 (例如维拉帕米(V4629)) | 敏感 | 不敏感 | 不敏感 |
苯并硫氮杂卓类 (例如地尔硫卓 (D2521)) | 敏感 | 不敏感 | 不敏感 |
苯并咪唑类 (例如米贝拉地尔(M5441)) | 不敏感 | 敏感(无选择性)c | 不详 |
ω-芋螺毒素GVIA (C9915) | 不敏感 | 不敏感 | 敏感 |
ω-芋螺毒素MVIIC (C4188) | 不敏感 | 不敏感 | 敏感 |
ω-漏斗网蛛毒素IVA (A6719) | 不敏感 | 不敏感 | 不敏感 |
ω-漏斗网蛛毒素IIIA | 敏感 | 不敏感 | 敏感 |
钙抑蛋白 | 敏感(不包括骨骼肌) | 不敏感 | 不敏感 |
钙阻蛋白 | 敏感(不包括骨骼肌) | 敏感 | 敏感 |
Cd2+阻断 | 强 | 弱 | 强 |
Ni2+阻断 | 弱 | 强 | 弱 |
首选放射性配体 | [3H]-cis-(+)-Diltiazem [3H]-Desmethoxyverapamil [3H]-PN 200-110 (Isradipine) | 不详 | [125I]-ω-芋螺毒素MVIIA [125]-ω-芋螺毒素GVIA [125I]-ω-芋螺毒素MVIIC |
组织表达 | 广泛:心血管系统、 神经元、 内分泌、骨骼肌 | 神经元、平滑肌、窦房结 | 神经元 |
疾病相关性 | 高血压 心绞痛 心律失常 恶性高热 低钾型周期性麻痹 先天性夜盲 | 心律失常 癫痫 易孕 | 疼痛 |
电流类型 | P | Q | R |
钙通道 | CaV2.1 – 2.3 | CaV2.1 – 2.3 | CaV2.1 – 2.3 |
电导率,pSa | ~9-19 | 16 | |
激活阈值 | 高 | 高 | 高 |
失活速率 | 快速 | 快速 | 快速 |
灭活速率 | 超慢 | 中等 | 快速 |
通透性 | Ba2+ > Ca2+ | Ba2+ > Ca2+ | Ba2+ = Ca2+ |
功能 | 仅限神经元,神经递质释放 | 仅限神经元,神经递质释放 | 仅限神经元,神经递质释放 |
药理学b | |||
1,4-二氢吡啶类[激活剂/拮抗剂] (例如 Bay K 8644 (B133)/ 尼莫地平 (N149) ) | 不敏感 | 不敏感 | 不敏感 |
苯烷胺类 (例如维拉帕米(V4629)) | 不敏感 | 不详 | 不敏感 |
苯并硫氮杂卓类 (例如地尔硫卓 (D2521)) | 不敏感 | 不详 | 不敏感 |
苯并咪唑类 (例如米贝拉地尔(M5441)) | 不详 | 不详 | 不详 |
ω-芋螺毒素GVIA (C9915) | 不敏感 | 不敏感 | 不敏感 |
ω-芋螺毒素MVIIC (C4188) | 敏感 | 敏感 | 敏感 |
ω-漏斗网蛛毒素IVA (A6719) | 敏感 | 敏感 | 不敏感 |
ω-漏斗网蛛毒素IIIA | 不敏感 | 敏感 | 敏感 |
钙抑蛋白 | 不敏感 | 不敏感 | 不敏感 |
钙阻蛋白 | 敏感 | 敏感 | 敏感 |
Cd2+阻断 | 强 | 强 | 强 |
Ni2+阻断 | 中等 | 强 | 强 |
首选放射性配体 | 不详 | 不详 | 不详 |
组织表达 | 神经元 | 神经元 | 神经元 |
疾病相关性 | 癫痫,偏头痛 | 癫痫,偏头痛 | Diabetes |
脚注
a) ~l00 mM Ba2+作为载流子。
b) 敏感意为浓度< 1 µM;不敏感意为浓度> 1 µM。
c) 米贝拉地尔对T型电流的选择性不高;乙琥胺(E7138) 和同源物的选择性可能更高,但亲和性更低。
Network error: Failed to fetch