透析管
何为透析管?
透析管是一种半透膜,通常由醋酸纤维素制成。此装置用于透析过程,旨在从溶液中去除分子量极小的溶质,并在新的缓冲液中平衡溶液。此装置还可用于浓缩稀释溶液。透析管随附多种尺寸和一系列截留分子量 (MWCO)选择。MWCO 指可以自由穿过膜的最高分子量。1
纤维素膜透析管制备,
货号 D9402
透析管(货号D9402)包括由原生木浆制成的再生纤维素。其中加入甘油作为保湿剂。透析管平坦、透明,成卷提供。
- 典型的截留分子量:14,000 Da
- 平均平面宽度:76 mm (3.0 in.)
- 圆柱体时直径:49 mm
- 容量:~640 mL/ft
制备说明
通过在流水中洗涤管3-4小时,可以除去用作保湿剂的甘油成分。制造过程会导致存在 ppm 量级的残留硫酸盐。用0.3%(w/v)硫化钠溶液在80 °C下处理透析管1分钟,去除硫酸盐。用热水(60 °C)洗涤2分钟,再用0.2%(v/v)硫酸溶液进行酸化,然后使用热水冲洗以除去酸。该管可保留大多数分子量为12,000或更高的蛋白质。
产品列表
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
参考文献
1.
Rosenberg, Ian M.. 2013. Protein analysis and purification: benchtop techniques. 141. Springer Science & Business Media.