Merck
蛋白样品超滤
什么是超滤?
超滤(Ultrafiltration, UF)是将极小的颗粒和溶质从液体中分离出来的过程。分离机理主要是基于分子大小,但样品的化学、分子或静电性质也会影响超滤的透过性能。通过超滤分离的分子必须具有至少1个数量级的大小差异,并且分子量在1 kDa至1000 kDa之间。超滤膜可用于纯化滤过液(穿过滤膜的溶液),也可用于收集截留物(滤膜截留物质)。
超滤通常用于:
  • 分离蛋白与缓冲液,用于缓冲液置换、脱盐或浓缩
  • 去除或置换糖类
  • 去除或置换非水溶性溶剂
  • 分离游离配体与蛋白结合配体
  • 去除低分子量物质
  • 快速改变离子和/或pH环境
超滤对比透析
透析根据颗粒和溶质的透膜能力使其从液体中分离出来。与超滤一样,透析可用于按照分子量分离样品。超滤和透析均可用于纯化、溶剂置换和脱盐,但每种方法对于特定应用各有其优势。下载我们的超滤信息图,了解透析和超滤各自的优势。
超滤膜对比微滤膜
超滤膜(包括Ultracel®再生纤维素膜)具有两层不同性质的膜(图1)
  • 超薄(0.1-1.5 µm)、致密的皮层,孔径10-400Å。
  • 多孔支撑层
不同于多孔层,基于纤维素材料的致密皮层因其高度控制和精准的孔径大小而实现精准的分子量切割(MWCO)。小于切割分子量(MWCO)并能穿过致密皮层的微粒必能自由穿过多孔层。
微孔滤膜由孔大小确定的一定刚性和均匀性的聚合材料构成,用于截留细菌、胶体和微粒(图2)。它或通过滤膜表面截留颗粒,或通过支撑层在内部截留颗粒(深层过滤)。
超滤膜横切面:皮层和多孔支撑层
图 1.超滤膜横切面:皮层和多孔支撑层
传统微孔滤膜横切面:从上到下孔径一致
图 2.传统微孔滤膜横切面:从上到下孔径一致
实验室如何使用超滤技术?
我们提供多种超滤用滤膜和装置,确保满足您的不同应用需求。下表中,我们的科研人员根据常见的应用条件和样品性质,汇总推荐各种应用最适合的Amicon®产品。点击表内链接,可详细了解各种超滤产品的性能。
仍不清楚超滤的实验室应用?请查阅我们的蛋白样品超滤制备方案,了解如何通过超滤加快和改进样品制备。