Merck
膜学习中心
欢迎来到膜学习中心,您可以在这里了解膜过滤器的特性,及其对您的工艺的影响。以下知识来自于我们数十年的研究成果,可以帮助您选择最适合您的应用的过滤器。
如何为您的工艺选择最佳过滤器
要选择过滤器,请问自己以下五个问题:
  1. 你要过滤什么?请确定:
    •   要去除的颗粒或分子的大小和性质
    •   化学成分
    •  量
  2. 实现分离所需的孔径或标称分子量(NMWL)是多少?
  3. 是除菌过滤吗?
  4. 您需要多快完成过滤?即,一次过滤的量有多大,一次过滤时间是多长?
  5. 您会使用压力驱动过滤还是真空驱动过滤?
通过回答这些问题,您可以更有把握实现样品、色谱流动相或其他液体的精确分离。
通过学习本学习中心的其余部分,您可以了解有关膜特性的详细信息,以及我们为确保每个过滤器都符合我们严格的质量规范而进行的一些测试。
膜的化学相容性
过滤材料必须与被过滤液体在过滤条件下的化学性质相容,从而最大限度地减少过滤过程中发生结构失效的风险。
尽管化学相容性通常涉及的是样品的液相,但溶解的溶质也可能会以您并不期望的方式与膜发生相互作用。过滤器的表面不应该对您的目标溶质进行吸附。但是,大多数用于制造过滤器的聚合物都对生物分子具有高度吸附性,会将它们从样品流中结合出来,直到聚合物表面饱和为止。如果您需要具有低结合性的表面,则应在选择过程中指定该特性。
在通气应用中,应采用具有疏水性的过滤器,使得液流可以释放气泡。样品流不应含有会润湿过滤器表面的清洁剂或溶剂。
有机液体
用于过滤有机溶剂的膜必须能够耐受对应的溶剂。在极端情况下,膜会在过滤过程中发生溶解,这类膜在过滤这些溶剂时起不到任何作用。
在选择过滤器时,应确定样品中的成分是否会对过滤器产生化学腐蚀。如果过滤器出现化学降解,其可能会将可萃取物/可浸出物释放到样品流中。
有些溶剂可能无法溶解过滤器,但会被吸收到聚合物基质中,导致其随着时间的推移而发生膨胀,改变过滤器的有效孔径,使得其性能发生变化。
水性液体
水流也是如此。必须注意过滤器不得因为水流而出现损坏问题。大多数膜聚合物都耐水。如果水的pH值不正确,或添加剂会对聚合物产生化学腐蚀,那么就会出现问题。
应确定过滤器是否对极端pH值敏感,以及其是否与对应的酸和碱相兼容。极端pH值下的化学腐蚀问题可能需要一段时间才会出现,但是其在过滤完成之前就可能出现问题。
在液体过滤中,膜必须能够被待过滤的流体润湿。膜的润湿性与膜表面的化学性质有关。大多数用于制造微孔膜的聚合物具有天然疏水性,这意味着它们不会被水润湿。
尼龙和纤维素是例外,它们具有天然亲水性,会被水润湿。疏水性和亲水性之间的区别与聚合物的表面能有关。如果表面能>70达因/cm,则聚合物是亲水性的。如果低于70达因/cm,则聚合物是疏水性的。
亲水膜会被水/水溶液润湿,而疏水膜会被有机溶剂润湿,具体过程如下图所示。
如果需要使用疏水膜来过滤水溶液,可以先用醇将其润湿,在过滤水性流体之前,使其在水中达到平衡状态。但是在大多数情况下,这种做法是不可行的,因此需要使用亲水膜来过滤水溶液。
Wetting angle defines wettability for membrane filters.
Figure 1The angle that is formed by the edge of a water droplet on a horizontal membrane defines wettability. On a hydrophilic membrane (left), the wetting angle is less than 90 degrees, while on a hydrophobic membrane (right), the wetting angle exceeds 90 degrees.90 degrees.
Water droplets on hydrophilic, hydrophobic, and superphobic membrane filters
Figure 2While a drop of water can wet out only a hydrophilic membrane, rendering it translucent, a drop of isopropyl alcohol can wet out both hydrophilic and hydrophobic membranes, but not a superhydrophobic membrane.
克服疏水性
为了克服聚合物的疏水性,可以用基础聚合物涂覆法对膜进行二次化学处理。二级化学反应将成为决定润湿性的主要因素。重要的一点是:您必须认识到基础聚合物的疏水性不会发生改变,除非二级化学处理对聚合物进行了共价改性。
改变润湿性的膜涂层
亲水膜会在纯水下自发进行润湿(其在环境条件下的表面张力约为72达因/cm2),并且需要一定高的压力才能使水进入到结构的孔隙中。通过添加溶质(例如表面活性剂),或者低表面张力可混溶溶剂(例如醇与水),可以降低润湿液的表面张力,从而影响干燥膜润湿的速度。
另外,具有相对低表面张力的溶剂或溶剂混合物也可以自发地润湿疏水膜。
Secondary chemistry treatments to alter membrane wettability
Figure 3Three ways that a membrane can be treated with a secondary chemistry to change its wettability.
通气
在通气应用中,使用过滤器用作多孔屏障,使得气泡可以从液流中逸出,或使得液流可以与外部大气之间进行气体交换。为了确保过滤器在任何情况下都不会被润湿,可以对其进行二次化学处理,使其具有超疏水性或疏油性,使得其的表面能降低至<20达因/cm。膜不能用水或醇进行润湿。
孔径与滤膜可滤出特定粒径颗粒物的能力有关。例如,0.20微米(μm)膜可从流中滤除直径为0.2微米或更大的颗粒。
以下几种技术都可以用来测定孔径:
  • 使用扫描电子显微镜进行目视检查,首先对一小部分膜进行适当处理,将其放入显微镜中,并使用合适的图像软件进行评估。
  • 泡点测试测量的是将液体从膜孔中挤出所需的最小压力,该测量方法是一种孔径间接测量法。液体凭借表面张力和毛细管力留在过滤器的孔中。将液体从孔中挤出所需的最小压力是孔径的有效量度方法。
  • 破坏性细菌挑战测试可用于确定除菌过滤器截留细菌的能力。您可以在使用前和使用后对过滤器进行无损测试以测量其的完整性。
  • 孔隙率测定法是一种物理方法,在测量过程中,液体在压力的作用下进入到膜中,通过对渗透曲线进行数学分析来确定孔径。
  • 颗粒挑战使用具有已知尺寸的颗粒来确定过滤器可以保留的最小尺寸
对于超滤(UF)而言,过滤器的孔径大小无关紧要,因为其的孔径非常小。此类过滤器根据其标称分子量限(NMWL)或截留分子量(MWCO)进行分级。例如,额定值为30,000的超滤膜可以截留分子量为30,000道尔顿的测试蛋白质。90%的测试蛋白质将保留在上游侧,10%会进入滤液,实现蛋白质浓缩。通常使用葡聚糖混合物作为超滤膜评估截留分子量的行业标准。
尽管所有膜都针对了对应孔径进行了评级,但孔径评级本身并不能可靠地衡量过滤器的有效性,评级会因制造商和产品的不同而不同。您需要考虑过滤器的功能,例如,其是预过滤、澄清还是灭菌过滤器,以及过滤器执行该功能的效果如何。
泡点完整性测试
泡点是一种实用的无损测试,用于估计微孔过滤器的孔径,并确认除菌膜过滤器和过滤系统的完整性。其是应用最广泛的无损完整性测试。
泡点法的测量原理为:液体是通过表面张力和毛细管力保留在过滤器孔隙中的。将液体从孔中挤出所需的最小压力是孔径的有效量度方法。将液体从充满液体的毛细管中挤出所需的压力必须足以克服表面张力,是有效管直径的直接测量值。
泡点测试公式
式中:
P = 泡点压力
d = 孔径
k = 形状修正系数
cos θ = 液固接触角
σ = 表面张力
Diagram showing derivation of Bubble Point Test formula
Figure 4. Diagram showing derivation of bubble point test formula.
泡点测试是一种灵敏的目测测量技术,应作为我们质量保证计划的一部分定期进行。泡点测试可以检测微小的过滤器缺陷,以及孔隙尺寸是否过大,还可以反应细菌通过性。
过滤器的泡点测试程序
1.       用合适的液体润湿过滤器,亲水膜通常是水,疏水膜通常是醇。
2.       将过滤器放在支架上,用润湿液覆盖膜。
3.       将系统加压至制造商文献中所规定的预期泡点压力的80%左右。
4.       缓慢增加压力,直到有单一、连续的气泡流穿过膜。
5.       从压力表上读取泡点压力。
设备完整性的泡点测试程序
1.       用合适的液体润湿过滤器,亲水膜通常是水,疏水膜通常是醇/水混合物。
2.       将系统加压至制造商文献中所规定的预期泡点压力的80%左右。
3.       缓慢增加压力,直至在出口处看到快速连续的冒泡。
4.       如果泡点值低于规格,说明出现了以下的某种情况:
  • 液体的表面张力与推荐测试液体不同
  • 过滤器完整,但孔径错误
  • 高温
  • 膜润湿不完全
  • 膜或密封件的完整性有问题
Bubble point test procedures for devices
Figure 5.Bubble point test procedure for devices
流量指的是:特定流量通过过滤器所需的时间。过滤器的流速对于确定过滤完成速度非常重要。虽然在单一类型的膜中,流速通常会随孔径的降低而降低,但具有相同孔径、但由不同材料或通过不同方法制成的膜可以具有区别非常大的流速。流速差异可能是由厚度、孔隙率和孔隙结构的差异所引起的。
在微孔膜生产出来后,会使用理想液体或气体来测量其的流速或流动时间。亲水过滤器通常用水进行测试。疏水膜通常用醇进行测试。用于空气过滤的膜可以用干燥空气或干燥氮气进行测试。通过使用理想液体和气体,在评估过滤器的流动特性时,就不会受到可能堵塞孔隙的颗粒或其他污染物的干扰。如果样品流不含有任何会堵塞孔隙的物质,那么流速应保持恒定。对于超滤,需要特别关注流速。
流速和超滤
在超滤过程中,我们赢在流速和保留率之间取得平衡,这对获得最佳性能而言非常重要。对于超滤膜,更常用的术语是通量。膜的通量的定义为:流量除以膜面积。超滤膜使用通量的原因是其必须具有可扩展性。超滤膜通常用于昂贵的生物分子的纯化过程。通常,在其在生产环境中扩大规模之前,应先在实验室进行小规模的分离研究。基于通量对分离进行表征,可以更容易地将实验室规模研究转化为生产规模过程。
使用具有较高NMWL等级的膜会提高流速,但同时会降低保留率。应根据所需的保留率和所需的流速来选择膜。由以下因素决定:
  • 表面积
  • 大溶质类型
  • 溶解度
  • 浓度和扩散率
  • 膜类型
  • 温度对粘度的影响
  • 压力
当浓差极化会受到速率控制时,通量会受到溶质浓度、流体速度、流道尺寸和温度的影响。
空气和气体
由于无菌是通气膜的常见要求,因此孔径等级是一个重要的考虑因素。请注意,疏水膜在气流中截留细菌的机制与亲水膜不同。细菌和其他病原体通过附着在颗粒(气溶胶或灰尘)上来漂浮在空气中。因此,在空气过滤中,病原体可以被孔径大于病原体本身的膜所阻挡。一些供应商声称孔径高达5.0µm的膜依然具有>99.99%的细菌截留效率。0.2µm膜也具有相同的病毒截留率数字。因此,孔径较大的膜通常可以用于不太关键的应用,从而获得更高的流速。
在比较不同膜的空气流速时,重要的是要注意报告中流速的单位,以及测试条件的差异。压力和温度的微小变化会极大地影响报告的空气流量。
液体
在测量过程中,首先将过滤器放入合适的支架中,加入规定体积的液体,然后在恒定的真空作用下,使得液体通过过滤器来测量液体流量。因此,流量取决于液体的性质、膜的表面积和真空度。为了比较不同的膜,应使用相同的液体和真空度。
虽然水和醇可以在大规模测试中测试流速,但当要处理更复杂的溶液(例如血清或细胞培养基)时,它们可能无法在预测膜性能方面提供足够的辨别力。对于某些应用,建议使用其他测试溶液。由于复杂溶液(例如细胞培养基)会比水或醇贵得多,因此采样计划和测试方案应在所需的额外数据量和额外成本之间进行平衡。
如果您需要过滤含有分析物或其他有价值的目标样品,您需要确定这些分析物不会因与过滤装置之间的结合作用而损失,同时,滤液的分子组成也要符合您的预期。
分析物结合作用取决于分析物的特性以及膜和预过滤器的特性。分析物以及膜的分子结构将说明您需要注意哪些相互作用。药物和表面之间相互作用的性质取决于表面官能团。最常见的相互作用是氢键、疏水相互作用和静电相互作用。虽然静电相互作用相当强,但其取决于分析物以及膜表面的电荷。氢键比静电相互作用弱,但根据滤膜材料的性质,以及其是氢键供体还是受体而出现很大的变化。疏水相互作用通常最弱。
由于聚合物微孔膜的内表面积是前表面积的100-600倍,因此有很大的内表面积可用于非特异性结合。亲水性PTFE和Durapore®PVDF膜上会与各种分析物发生相互作用的官能团都非常少,具有很低的分析物结合率,从而可以获得高回收率。尼龙膜含有氨基、羧酸官能团、酰胺键,可以通过静电和氢键相互作用与酸性或碱性分析物发生相互作用,导致分析物结合力高,回收率低。
在所有评估的膜中,亲水性PTFE和亲水性PVDF膜具有非常高的惰性,表现出最低的蛋白质结合特性和最高的产物回收率。通常建议使用亲水性PTFE来过滤低分子量分析物,使用亲水性PVDF膜来过滤蛋白质和生物分子溶液。尼龙膜对小分子分析物表现出最高的分析物结合力,对蛋白质分析物表现出中等或高结合力。
小分子分析物被吸附到膜上
表1.使用不同膜滤器时三种API的回收率
蛋白质与膜的结合
表2.聚合物表面所吸附的蛋白质
*BET膜表面积包括多孔膜结构的总内表面积
蛋白质回收率
表3.所选过滤器的产品回收率
2-3次实验的平均值。在动态无菌过滤模式下所进行测试时,亲水性PVDF膜始终表现出最高的产品回收率。1: µg BSA结合/cm2 膜前区
对于许多分析和生命科学应用来说,膜的光学特性非常重要,因为过滤流的组分会被过滤器截留,然后进行处理以实现可视化分析。具体应用包括颗粒监测和微生物计数。大多数过滤器在干燥后是不透明的。尽管过滤器制造过程中所使用的聚合物在另一种形式下可能是透明的,但过滤器的多孔性质会导致其上存在大量的衍射和光散射。一个值得注意的例外是径迹蚀刻膜,其中用作起始材料的膜的透明度在膜生产过程中经常可以被保留下来。
有一些膜过滤器在水性液体湿润时会变得半透明。事实上,通过观察膜外观从不透明变为半透明的均匀性,可以快速评估膜润湿的均匀性。并非所有过滤器都具有此属性。深过滤器通常在润湿时保持不透明,某些膜过滤器也是如此,例如由聚醚砜(PES)制成的膜。
在许多情况下,过滤器被封装在不透明的外壳中,用户不可见。用于过滤较小体积(通常小于一升)的装置有时采用透明塑料作为外壳。选择塑料主要是为了在设备制造过程中与过滤器相容,而不是为了提供可见性。
在可视化技术的背景要求下,膜的光学特性变得很重要。对于某些类型的显微镜检查而言,需要除去膜。在其他情况下,该操作不属于必要操作。对于光学读数器,可以通过以下方式测定膜上的信号:
  • 反射率
  • 透射率
  • 化学发光
  • 荧光
反射率
对于反射率测量,首先将某一指定波长的光照射到膜表面上,测量反射回检测器的光。读数的一致性取决于膜表面的一致性。虽然膜的表面不需要有光泽,但它应该具有均匀的粗糙度,以便获得均匀的背景反射。相对于膜的制造规模(数千平方米),您可以在很小的表面积(<1 mm<sup>2</sup>)上进行单次反射率测量。
透射率
在某些配置中,我们使用透射光来测量膜上的颗粒或光学信号。为了获得最大的灵敏度,膜需要制成透明的,该方法称为孔隙填充技术,您可以通过选择与膜具有相同折射率的透明剂来完成这一操作。通过使用与膜具有相同折射率的液体填充孔隙,使得光能够穿过过滤器,使其变透明。该技术可用于大多数具有单一折射率的膜过滤器。PVDF膜的折射率为1.42,硝酸纤维素膜的折射率为1.50。该技术不适用于具有多个折射率的过滤器,比如聚碳酸酯膜(折射率为1.62和1.58)和复合膜。用做膜透明剂的流体通常是油或有机溶剂的组合。
化学发光
在分子生物学应用中,蛋白质或核酸被固定在膜的表面上。可以使用分子探针(例如抗体和寡核苷酸)来测定微量分子。检测方案中的最终探针分子与酶(例如辣根过氧化物酶或碱性磷酸酶)发生缀合。然后将酶的特异底物分子加到膜上。当酶与底物发生反应时,会产生光子作为产物,其可以通过胶片或相机检测到。光子的方向是随机的。只有那些与探测系统发生接触的光子才会被测量。
荧光
荧光探针可用于膜过滤器。对于细胞测定,可以直接测量细胞成分或细胞对各种刺激的反应。对于分子测定,可能涉及固定蛋白质或核酸的间接测定。有多种不同的荧光基团可用于不同的应用。选择荧光基团的标准之一是其与膜的光学兼容性。根据激发波长,膜可能会表现出自发荧光,其会降低信噪比。膜的自发荧光可能是由用于制造膜的聚合物或在其制造期间所引入到膜上的污染物引起的。如果膜位于设备中,设备外壳也可能产生自发荧光。应在分析样品之前对膜和装置的自发荧光(如果存在)进行测量。
无论过滤过程的规模有多大,过滤器都应安装在设备中,以便该设备能够:
  • 为过滤器提供机械支撑,否则大多数过滤器在使用过程中会因为其所承受的力而发生破裂
  • 提供过滤器边缘密封机制,以便液体能够流经过滤器。如果液体沿着过滤器边缘发生流动,则滤液会被污染。
用于密封过滤器的方法也是过滤器选择时的重要考虑因素。
密封
有多种过滤器密封方法。可重复使用的设备可以由玻璃、塑料或不锈钢制成。过滤器放置在设备底座中,并用垫圈或O形圈覆盖其的边缘。装置的顶部通过螺钉或夹子固定到位,通过闭合装置加压来对膜的边缘进行密封。装置的组装需要小心进行,以防止过滤器移动或变形。
对于制造设备,过滤器最常采用以下密封方式:
  • 粘合剂
  • 直接结合
  • 包覆成型
粘合剂
将粘合剂涂在过滤器的周边,以在外壳和过滤器之间提供一层不可穿透的屏障。在某种程度上,粘合剂会流入到过滤器的多孔结构中。粘合剂的优点是它可以将不同类型的过滤器粘合到单个设备中。而它的一个缺点是必须有足够的时间来固化形成密封。粘合剂的另一个缺点是,当样品通过膜过滤时,它们可能会产生溶出物/可浸出物。
直接结合
在直接结合中,过滤器被熔接到外壳上。采用超声波焊接或热封来一步将聚合物过滤器直接粘合到塑料外壳上。由于该方法涉及外壳和/或过滤器的局部熔化,因此最适合用于膜过滤器和薄的无纺过滤器。过滤器和外壳中使用的聚合物必须彼此相容,以便形成牢固的结合整体。直接结合的优点是立即形成密封,无需进一步处理。而它的一个缺点是厚过滤器和非聚合物过滤器无法通过该技术进行密封。
包覆成型
包覆成型是将过滤器密封到设备中的简化过程。将塑料模制在过滤器和外壳的其他部分周围,从而一步形成整体密封件和完整的设备。随着液态塑料开始填充外壳各部分之间的空间时,其也会渗透进入过滤器的边缘。应注意控制条件,使塑料不会影响膜的有效过滤面积。无论使用何种方法将过滤器密封到设备中,密封件都必须采用整体结构,这意味着没有任何东西可以通过该密封件。此外,密封过程不得在过滤器上打洞。
密封过程的有效性可以通过完整性测试进行评估。该方法为:对过滤器一侧的成品设备加压,并测量下游侧液体或空气通过的速率。与正常设备相比,如果设备密封件有缺陷或过滤器破裂,您将得到非常高的流速。
缺陷和破裂
在将过滤器密封到装置中时,用于形成密封的膜表面积的一部分将被排除在过滤流之外。我们不希望损失任何额外的表面积,因为这会降低装置的过滤能力。同时,我们也不希望在密封期间导致膜出现破裂。除了密封之外,过滤器的结构也应不受影响。可能出现的问题包括:
  1. 压力: 其作为密封过程的一部分出现,加压会导致过滤器压缩;压力过大会导致过滤器的密封边缘被压缩,在极端情况下甚至会破裂。
  2. 粘合剂:其作为密封过程的一部分使用,粘合剂的用量应限制在足以形成密封的范围之内。过量的粘合剂会流到膜的表面并堵塞孔隙。
  3. 超声能量或热量:当使用该密封方法时,过滤器的多孔结构通常会随着聚合物和外壳熔化在一起而塌陷。如果施加的能量过多或不精确,可能会使得在远离密封的区域,发生过滤器多孔结构塌陷。在极端情况下,甚至会出现破洞。
溶出物(可浸出物)
对于许多应用来说,滤液化学污染是一个主要问题。在选择用于外壳和过滤器的材料时,应尽可能地降低将污染物引入滤液的可能性。根据其结构的具体性质,无纺过滤器有可能会有纤维脱落到滤液中。由于制造过程中还需要其他处理,以及存在引入污染物的可能性,因此我们通常会测试成品设备在预期应用中的化学物质释放情况。尤其是在滤液用于医疗应用时,必须进行相关测试。
所有膜都经过一定程度的目视检查。在某些情况下,目视检查是使用能够捕捉通过结构的透射光的相机在线完成的。如果发现存在高于某个阈值的亮点,表明膜上有孔,如果采用无纺材料,表明该区域的纤维非常分散,以致该材料无法有效地作为过滤器使用。您可以在材料生产时标记缺陷区域,并在稍后从成品中剔除。
还有其他类型的目视检查可以离线完成。通过将膜的各个部分放置在灯箱上或灯下,可以检查其是否存在可能影响过滤器性能的其他缺陷。尽管检查是主观的,但存在多种目视缺陷类型,表明该区域的过滤器无法正常工作。通常,目视缺陷与铸造工艺问题有关。例如,溶剂斑点是膜中聚合物没有正确沉淀的区域。通过检查去除存在目视缺陷的区域,确保结构的均匀性。
溶出物是源自过滤器或设备,溶入最终滤液的污染物。过滤器的溶出物可分为三种类型:
  • 脱落的过滤材料,例如膜上的聚合物颗粒或无纺布上的纤维
  • 制造过程中残留的化学物质
  • 从过滤器上被冲走的二次化学物质
保留性是膜保留目标颗粒或分子的能力。对于过滤器制造商来说,在每种可能的应用中测试每个过滤器的保持性是不切实际的。然而,有时,某种过滤器的市场规模,或某个应用的关键性,使得制造商具有将某种保留性测试集成到常规释放测试中的经济可行性。无论测试是由制造商还是用户进行,过滤器都应使用与最终应用相关的方法进行验证。例如:
  • 用于分析石棉颗粒的过滤器应进行测试,检验其是否能去除气流中的所有石棉颗粒。
  • 应测试灭菌级过滤器的细菌保留量。
  • 应验证病毒去除过滤器是否能够保留病毒。
在超滤膜这个比较特殊的案例中,使用葡聚糖或蛋白质进行保留测试是表征性能特征的唯一实用方法。保留测试可以提供膜的NMWL测量结果。
以下示例说明了保留测试的必要性:
我们使用含有已知污染物的溶液,对具有相同孔径等级的两块膜并行进行两个小时的测试,两块膜都会保留该污染物。第一块膜的流速在测试开始后几分钟内开始下降,下降持续两小时。第二块膜的流速在两小时内保持恒定。这种差异可以用两种方式来解释:
  1. 第一块膜的流速可能不如第二块膜的流速高。
  2. 第一块膜可以比第二块膜更有效地保留颗粒。
区分这两种可能性的唯一方法是分析滤液中的颗粒含量并确定保留效率。
本节概述了膜密封方法,以及设备制造商在设计密封过程时需要考虑的一些要点。
热封
热量通过模具传递,直接施加到被密封的材料上。随着热量熔化基材塑料,压力迫使软化的塑料进入膜的孔隙结构,并在材料之间形成粘合。必须针对每种工艺和材料组合优化温度、压力和停留时间等密封参数。
关键考虑因素:
  • 在加热头上涂上低表面能涂层,以最大程度地减少塑料堆积
  • 密封区域透明通常表明密封完整
  • 密封区域采用简单的几何形状(例如圆形)可以获得更好的结果
  • 将膜密封到熔点相似或更低的基材上
  • 建议最小密封宽度为0.05英寸(1.25mm)
  • 可以使用逆流方向的低压气体或水来测试密封完整性
超声波焊接
超声波焊接是利用高频机械运动或振动产生的热量来连接热塑性塑料。振动产生于垂直方向;热量是由材料的反复碰撞所产生的。
主要考虑因素:
  • 使用高频低振幅 (40 kHz)焊机来减少薄膜等脆弱材料的损坏问题
  • 避免过度振动
  • 采用合适的焊头、底模和工件设计对于实现良好的密封而言至关重要
  • 使用能量导向器来减少所需的焊接能量
  • 由焊机一次性完成切割和密封
射频焊接
射频(RF)焊接利用电磁波激发分子,在塑料中产生内部热量。热量与压力相结合,将材料粘合在一起。只有具有合适的介电特性的某些材料(例如PVC和丙烯酸)才能进行射频焊接。
为了获得最佳效果,请将膜密封在两个塑料外壳之间。
开口盘型膜的蛋白质结合比较关键考虑因素:
什么是微滤?
开口盘型的非特异性结合分析
过滤膜
什么是微滤?
微滤是一种方便有效的,对蛋白质溶液进行纯化、分离和澄清的方法,适用于生物制药、大分子治疗和细胞培养等一系列应用。在从样品中分离目标颗粒时,分析物结合和保留能力是需要考虑的重要因素。在过滤蛋白质样品时,避免分子与膜表面或内部的几何形状发生结合而造成蛋白质损失至关重要。这种非特异性蛋白质结合是膜与分析物的物理化学相互作用的结果,会降低样品蛋白质的回收率。非特异性蛋白质结合还取决于溶液浓度,因为高溶液浓度比稀浓度会更快地在可用的膜结合位点上完成饱和。因此,选择具有低结合特性的开口盘型膜材料不仅有助于防止样品损失,还可以确保样品蛋白质具有良好的回收率。
开口盘型的非特异性结合分析
如下方图表所示,,我们比较了五种不同的Millipore®圆片滤膜与四家竞争供应商的圆片滤膜的非特异性结合倾向。将样品膜浸泡在1mg/mL的磷酸盐缓冲盐水(PBS)-山羊丙种球蛋白溶液中,该溶液含有浓度为0.1µCi/mL的125I-(山羊IgG)。疏水膜在异丙醇中预先润湿,用Milli-Q®纯水冲洗后加入示踪剂溶液。然后,用PBS洗涤圆片3次,并使用伽马计数器测定结合物放射性。
蛋白质结合水平因膜的表面化学性质、厚度、孔内可用表面积以及材料的吸附特性存在很大差异(表4;图6)。Millipore Express® PESDurapore®亲水性 PVDF 滤膜的蛋白质结合倾向均低于其他测试膜材料,其中Millipore Express® PES的蛋白质结合率更是比供应商A的PES滤膜低八倍。Durapore®亲水性PVDF滤膜也表现出极低的蛋白质结合率——相对于疏水形式更为明显。 
表4:Millipore®圆片膜和其他供应商A、B、C和D的圆片膜的IgG蛋白结合率定量对比(25 mm 圆片,n=3,平均值 + 计算标准偏差;每种膜测试1个批次)。Immobilon®疏水性PVDF膜Durapore®亲水性PVDF膜分别用作高结合率和低结合率对照。
Graphical Protein Comparison
Figure 6.Graphical protein binding comparisons of cut disc membranes from Millipore® and other vendors A, B, C and D, with high- and low-binding controls displayed in light purple.
鉴于放射性示踪剂具有时效性且125I-IgG示踪剂的生物学状态可能发生变化,这种方式测得的非特异性蛋白质结合结果通常包含结合数据的一致趋势以及绝对数值变化。按照上述说明,通过单独的测试定量分析对Millipore®亲水性和疏水性聚丙烯切圆片膜过滤器的蛋白结合情况,并与Millipore® PVDF圆片膜过滤器进行比较,结果如下所示。
正如预期的那样,亲水性聚丙烯膜的蛋白结合率低于疏水性聚丙烯膜(表 5;图 7)。与此同时,还考察了0.2 µm和0.45 µm孔径膜的蛋白结合率差异。尽管孔内的可用表面积会影响结合率,但0.2 µm和0.45 µm聚丙烯膜过滤器的结合行为并无明显差异。此外,我们还针对每种膜类型考察了三个批次。在0.45 µm亲水性聚丙烯膜批次观察到约20 µg/cm2的波动(图 7)。这种波动可能由于蛋白质与聚丙烯材料纤维垫状结构相互作用差异引起,尽管这一波动相对于疏水膜——特别是Immobilon®疏水性PVDF膜(310.0 µg/cm2)——微不足道。
表5:Millipore®亲水性和疏水性(疏性)聚丙烯圆片膜(47 mm 圆片,n=3,平均值 + 计算标准偏差;每种膜测试3个批次)和Millipore® PVDF膜的IgG蛋白结合率定量对比。Immobilon® PVDF膜Durapore®亲水性PVDF膜分别用作高结合率和低结合率对照。
Protein binding comparisons of Millipore® and competitor 25 mm cut disc membranes with calculated standard deviation error bars.
Figure 7.Figure 7: Graphical protein binding comparisons of Millipore® polypropylene cut disc membranes and Millipore® PVDF (mean ± calculated standard dev of n=3 lots from 47 mm discs; 3 replicates per lot tested), with high- and low-binding controls displayed in light purple.
表1.Millipore®和竞争对手的25mm开口盘型膜的IgG定量蛋白质结合比较,以及标准偏差测定结果(每种膜类型的样品n=3)。
滤膜