琼脂糖 浓度 | 8孔 | 20孔 | 24孔 |
---|---|---|---|
1.0% | P5472 | P5722 | P5972 |
4.0% | – | – | P6097 |
凝胶性质
托盘尺寸: 6.8 cm x 10.2 cm
凝胶尺寸: 6.0 cm x 9.5 cm
凝胶厚度: 5.5 mm
样品形式: 凝胶含8、20或24个样品孔,每孔最多容纳15 µL样品。
注意事项和免责声明
本产品仅可用于研发用途,不可用于药物、家用或其他用途。请参阅产品化学品安全技术说明书,获取危害和安全操作方法相关信息。
储存方法/稳定性
操作流程
预制琼脂糖凝胶在5分钟内便能完成组装。
- 从凝胶盒底部的粘合带上取下衬纸。
- 取下盖子。将凝胶留在凝胶盒中。
- 将凝胶盒直接安装到电泳槽中。将孔对齐,以便RNA样品沿直线电泳。
- 在电泳槽中倒入1X MOPS电泳缓冲液,使液面比凝胶盒上缘高出5mm。
- DNA样品上样(上样量≤15 µL)。
- 将凝胶在≤10 V/cm下电泳30分钟。亦可降低电压并延长电泳时间。
注意:对于≥5 kb的DNA片段,可使用1–5 V/cm并增加电泳时间。
- 从凝胶盒中取出凝胶,用于拍照/存档和/或脱色处理。
结果
1 x TBE下的染料迁移
琼脂糖 浓度 | 溴苯 酚蓝 | 二甲苯腈蓝 |
---|---|---|
1.0%琼脂糖 | 400 bp | 4,100 bp |
4.0%琼脂糖 | 20 bp | 250 bp |
材料
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
JC,MAM 02/12-1