Merck
主页光度法和反射法分析方法:分析质量保证,甲醛标准品
分析方法:分析质量保证,甲醛标准品
试剂
货号 104003  甲醛溶液,最低 37 %,分析级
货号 109099  碘溶液 0.05 mol I2/l 0.1 N 溶液
货号 109147  硫代硫酸钠溶液 0.1 mol/l 0.1 N 溶液
货号 109137  氢氧化钠溶液 1 mol/l 1 N 溶液
货号 100716  硫酸 25 %,分析级
货号 105445  碘化锌淀粉溶液,分析级
货号 116754  水,分析级
原液制备
在经过校准或合格检查的 1000 ml 容量瓶中,用蒸馏水将 2.50 mL 甲醛溶液
(最低 37%)补足至标记。根据本程序制备的原液甲醛浓度约为 1000 mg /l。
甲醛标准溶液(原液)的精确测定
将约 1000mg /l 的甲醛原液 40.0 mL(满移液管)移入 300 mL 磨口玻璃锥形瓶中,加入 50.0 mL(滴管)0.05 mol/l 碘溶液和 20mL 1 mol/l 氢氧化钠溶液。静置 15 分钟,然后加入8 mL 25% 硫酸。加入 1 mL 碘化锌淀粉溶液,随后用 0.1 mol/l 硫代硫酸钠溶液滴定至终点。
甲醛溶液精确含量的计算
C1 = 硫代硫酸钠溶液 0.1 mol/l 的消耗量
C2 = 碘溶液 0.05 mol/l 量
mg/l 甲醛= (C2 - C1) x 37.525
根据上述程序通过相应稀释精确确定的原液可以制备其他研究浓度。
稳定性
如果储存在阴凉处(冰箱),原液保持稳定一个星期。之后,必须重新确定原液,并适当地计算相应值以备将来使用。稀释后的研究溶液必须立即使用。
材料
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch