Merck
废水中的铵
与纳氏试剂反应或使用靛酚蓝法后的反射法测定。
简介
铵形式的氮作为一种重要的营养物质,需要在废水检测中被评估。如果处理后的水中残留过量的铵,可能会导致环境问题,包括富营养化- 藻类和植物过度生长-破坏海洋生态系统。1 因此监测废水中的铵是一个关键步骤。在本应用说明中,测定废水中的铵使用 Reflectroquant® 系统和试纸条。
实验方法
适用于以下方法的测试试剂盒货号为:
  • 1.16899和1.16892:铵离子可与氯化剂反应生成一氯胺。该产物又会与苯酚化合物反应形成蓝色吲哚酚衍生物,该衍生物可通过反射法进行测定。
  • 1.16977:铵离子可与纳氏试剂反应形成黄棕色化合物,该化合物可通过反射法测定。
试剂和仪器
测试试剂盒
  • 铵测试法: 反射法,使用试纸条和试剂 20 – 180 mg/l NH4+ Reflectoquant® (1.16977) 或
  • 铵测试法: 反射法,使用试纸条和试剂 5.0 - 20.0 mg/l NH4+ Reflectoquant® (1.16899) 或
  • 铵测试法: 反射法,使用试纸条和试剂 0.2 - 7.0 mg/l NH4+ Reflectoquant® (1.16892)
可选择的半定量测定
  • 铵测试法:: 比色法,使用试纸条和试剂 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4⁺ MQuant®
仪器
  • 反射计 RQflex® 20 Reflectoquant® (1.17246)
注意:本应用说明适用于 RQflex® 20 和所有已停产仪器 (RQflex® 10, RQflex® plus)
样品制备
可对样品原样进行分析。
分析方法
Reflectoquant®铵测试盒,货号1.16892,测量范围0.2 - 7.0 mg/l。
用样品溶液冲洗测试皿数次后,注入样品溶液至5 ml刻度线。加入 10 滴试剂 NH4-1 并旋转。加入 1 平勺蓝色微型勺试剂 NH4-2 并再次旋转。按下反射计START按钮,并同时将试纸条置于样品(20-30 °C)中8 min,确保两个反应区都被浸没。让多余的液体通过试纸条的长边缘流到用于吸收的纸巾上。用反射计测量试纸条。其数值 [mg/l] 会被自动存储。(请参考 RQflex® 操作说明和 Reflectoquant® 铵测试的使用说明。
Reflectoquant®铵测试盒,货号1.16899,测量范围5.0 - 20.0 mg/l。
用样品溶液冲洗测试皿数次后,注入样品溶液至5 ml刻度线。加入 10 滴试剂 NH4-1 并旋转。加入 1 平勺蓝色微型勺试剂 NH4-2 并再次旋转。按下反射计START按钮,并同时将试纸条置于样品(20-30 °C)中4 min,确保两个反应区都被浸没。让多余的液体通过试纸条的长边缘流到用于吸收的纸巾上。用反射计测量试纸条。其数值 [mg/l] 会被自动存储。(请参考 RQflex® 操作说明和 Reflectoquant® 铵测试的使用说明。)
Reflectoquant®铵测试盒,货号1.16977,测量范围20 - 180 mg/l。
用预处理过的样品溶液冲洗测试皿数次后,注入溶液至5 ml刻度线。加入 10 滴试剂 NH4-1 并旋转。按START按钮并同时将试纸条的两个反应区浸入样品溶液 (15 - 25 °C)中约2秒。让多余的液体通过试纸条的长边缘流到用于吸收的纸巾上。等待15秒后,用反射计测量试纸条。其数值 [mg/l] 会被自动存储。(请参考 RQflex® 操作说明和 Reflectoquant® 铵测试的使用说明。)
注意:如果半定量测定可以满足需求,则可使用MQuant®试纸条(货号1.10024;色卡梯度10 – 30 – 60 – 100 – 200 – 400 mg/l NH4+
操作流程
  • 含有超过 400 mg/l NH4+ 的样品必须用蒸馏水稀释。
  •  用预处理过的样品溶液冲洗测试皿数次。
  • 测试皿中注入 5 ml 样品 (15 – 25°C) 至 5 ml 刻度线。加入 10 滴试剂 NH4-1 并旋转。
  • 将试纸条的反应区浸入样品中3秒。
  • 让多余的液体通过试纸条的长边缘流到用于吸收的纸巾上,10秒中后确定反应区的颜色与标签上哪个颜色最一致。
  • 读出相应结果,单位为 mg/l NH4+ 或 NH4-N。
结果
与光度法和官方DIN法比较
产品列表
Loading
参考文献
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002