Merck
LC/MS Analysis of Conjugated Bile Acids on Ascentis® Express RP-Amide
LC/MS Analysis of Conjugated Bile Acids on Ascentis® Express RP-Amide application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Ascentis® Express RP-Amide 2.7μm HPLC 色谱柱
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
標準
产品编号
说明
价格
牛磺胆酸 钠盐 水合物
≥95% (HPLC)
甘氨鹅脱氧胆酸钠
牛磺鹅去氧胆酸钠
牛磺脱氧胆酸钠 水合物
≥95% (HPLC)
甘胆酸 水合物
synthetic, ≥97% (HPLC)
流動相成分
产品编号
说明
价格
乙酸铵
LiChropur, eluent additive for LC-MS
CONDITIONS
column
Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53922-U)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium acetate, pH 3 with acetic acid; [B] acetonitrile
gradient
25 to 40% B in 10 min
flow rate
1.0 mL/min (postcolumn split to the MS)
column temp.
35 °C
detector
MS, ESI(-), SIR
injection
5 μL
sample
10 mg/L in mobile phase A