主要文件
V900925
Sigma-Aldrich
糖原 来源于牡蛎
≥99%, Vetec, reagent grade, Type II
别名:
糖原 来源于牡蛎
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
等级
reagent grade
产品线
Vetec
方案
≥99%
表单
powder
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
糖原是动物细胞合成的用于能量储存和释放的葡萄糖支链聚合物。其主要由α1→4糖苷键构成,通过α1→6糖苷键产生分支。
应用
牡蛎糖原经腹腔注射后被用于诱导炎症 和促进动物模型粒细胞 和中性粒细胞 的外渗。糖原也可作为血管通透性探针。
其他说明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)