Merck
V900375
Sigma-Aldrich
腺嘌呤 半硫酸盐
Vetec, reagent grade, ≥99%
别名:
6-氨基嘌呤 半硫酸盐, 腺碱 硫酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
CAS号:
分子量:
184.17
Beilstein:
3820263
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
生物源
synthetic
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
≥99%
形狀
powder
溶解度
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Weixiao Yin et al.
Bio-protocol, 8(9), e2839-e2839 (2018-05-05)
Here, we describe a method that can be used to evaluate the function of predicted signal peptides. This method utilizes the yeast Saccharomyces cerevisiae YTK12 strain and pSUC2 vector in which the pSUC2 vector with fused predicted signal peptide is