Merck
V900140
Sigma-Aldrich
碳酸镁 碱性
Vetec, reagent grade
别名:
碱式碳酸镁
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgCO3
CAS号:
分子量:
84.31
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
等级
reagent grade
产品线
Vetec
表单
powder
浓度
40.0-44.0% (EDTA titration)
SMILES字符串
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI key
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)