Merck
V800356
Sigma-Aldrich
硅胶
with moisture indicator (blue), coarse
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
23201100
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
产品线
Vetec
表单
powder
质量
with moisture indicator (blue)
粒径
5-8 mesh (>=95.0%)
沸点
2230 °C
mp
>1600 °C
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.5%
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)