Merck
V800302
Sigma-Aldrich
酚红 钠盐
powder
别名:
苯酚磺酞 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H13NaO5S
CAS号:
分子量:
376.36
Beilstein:
6260026
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
产品线
Vetec
表单
powder
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChI key
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
适合作为酸碱指示剂。
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)