Merck
1724656
USP
齐留通
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
N-羟基-N-(1-苯并噻吩-2-基-乙基)脲
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
150 MG
$511.00
$511.00
预计发货时间2025年5月15日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
150 MG
$511.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12N2O2S
分子量:
236.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$511.00
预计发货时间2025年5月15日详情
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
zileuton
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(N(O)C(N)=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
InChI key
MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... ALOX5(240)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
齐留通(Zileuton)USP参考标准品设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
生化/生理作用
齐留通是一种5-脂氧合酶抑制剂。
齐留通是一种抗哮喘药,也是一种5-脂氧合酶的抑制剂,该酶是花生四烯酸生物合成白三烯的初始酶。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)