Merck
1711461
USP
维替泊芬
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
反式-18-乙烯基-4,4a-二氢-3,4-双(甲氧羰基)-4a,8,14,19-四甲基-23H,25H-苯并[b]卟吩-9,13-二丙酸单甲酯, 维速达尔, (4R,4aS)-rel-18-乙烯基-4,4a-二氢-3,4-双(甲氧羰基)-4a,8,14,19-四甲基-24H,26H-苯并[b]卟吩-9,13-二丙酸单甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H42N4O8
分子量:
718.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
verteporfin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CC(C(/C=C1[C@@]2(C)C(/C(N/1)=C/3)=CC=C(C(OC)=O)[C@H]2C(OC)=O)=N/4)=C(CCC(OC)=O)C4=C\C5=C(CCC(O)=O)C(C)=C(/C=C6C(C=C)=C(C)C3=N/6)N5.CC(C(/C=C7[C@@]8(C)C(/C(N/7)=C/9)=CC=C(C(OC)=O)[C@H]8C(OC)=O)=N/%10)=C(CCC(O)=O)C%10=C\C%11=C(CCC(OC)=O)C(C)=C(/C=C%12C(C=C)
InChI
1S/2C41H42N4O8/c1-9-23-20(2)29-17-34-27-13-10-26(39(49)52-7)38(40(50)53-8)41(27,5)35(45-34)19-30-22(4)24(11-14-36(46)47)32(44-30)18-33-25(12-15-37(48)51-6)21(3)28(43-33)16-31(23)42-29;1-9-23-20(2)29-17-34-27-13-10-26(39(49)52-7)38(40(50)53-8)41(27,5)35(45-34)19-30-22(4)25(12-15-37(48)51-6)33(44-30)18-32-24(11-14-36(46)47)21(3)28(43-32)16-31(23)42-29/h2*9-10,13,16-19,38,43,45H,1,11-12,14-15H2,2-8H3,(H,46,47)/b31-16-,32-18-,34-17-,35-19-;31-16-,33-18-,34-17-,35-19-/t2*38-,41+/m00/s1
InChI 密鑰
YHNBVDZVUQFVLS-SKJZPIBWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
生化/生理作用
维替泊芬是一种用于光动力疗法的光敏剂,可用于消除与黄斑变性等病症相关的眼内异常血管。维替泊芬可在异常血管中积聚,当在氧气存在下被波长为693nm的非热红光刺激时,可产生高反应性的短寿命单线态氧和其他活性氧自由基,从而导致局部内皮损伤和血管阻塞。维替泊芬主要定位于线粒体中。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Verteporfin for Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 29(3), 4617-4617 (2020)
Verteporfin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(3), 4615-4615 (2020)