Merck
1613509
USP
Sodium ascorbate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(+)-抗坏血酸钠 L , L(+)-抗坏血酸 钠盐, 维生素 C 钠盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 MG
$640.00
$640.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 MG
$640.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NaO6
CAS号:
分子量:
198.11
Beilstein:
3767246
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$640.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
sodium ascorbate
制造商/商品名称
USP
mp
220 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
抗坏血酸钠USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
销售限制可能适用。
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)