Merck
1535766
USP
磷脂酰乙醇胺(大豆)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
大豆磷脂酰乙醇胺, 脑磷脂
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$552.00
$552.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 MG
$552.00
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$552.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
phosphatidylethanolamine
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11-,18-17-/t37-/m1/s1
InChI key
HBZNVZIRJWODIB-NHCUFCNUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括MSDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Phosphatidylethanolamine (Soy) USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Lecithin
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lecithin
United States Pharmacopeia, 48(2), 5853-5853 (2018)