Merck
1491332
USP
紫杉醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 MG
$5,840.00
$5,840.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 MG
$5,840.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H51NO14
CAS号:
分子量:
853.91
Beilstein:
1420457
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$5,840.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
paclitaxel
制造商/商品名称
USP
mp
213 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI key
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
紫杉醇USP参考标准用于指定质量测试和检测。还可根据美国药典(USP)的以下专论,与液相色谱法和UV检测器联用制备用于测定和杂质分析的标准溶液和系统适用性溶液:
  • 紫杉醇注射液[1]
  • 紫杉醇 [2]
生化/生理作用
紫杉醇是一种有效的抗肿瘤和抗有丝分裂的紫杉烷类药物,可与 β-微管蛋白的N端结合,并使微管稳定,使细胞周期停滞在G2/M期。
紫杉醇是一种有效的抗肿瘤和抗有丝分裂的紫杉烷类药物,可与 β-微管蛋白的N端结合,并使微管稳定,使细胞周期停滞在G2/M期。微管损伤通过依赖 JNK 的途径诱导细胞凋亡,随后通过不依赖 JNK 的途径诱导细胞凋亡,这可能与蛋白激酶 A(PKA)或 Raf-1 激酶的激活,进而导致 Bcl-2 磷酸化有关。通过 CYP2CB 的主要代谢物是 6α-羟基紫杉醇(6α-OHP)。
注意
紫杉醇可在甲醇中进行酯交换反应,并在水溶液中发生水解。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
靶器官
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6
Paclitaxel
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(6) , 3367- 3367 (2022)
Paclitaxel Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(6) (2021)