Merck
1375182
USP
甘露糖
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
D-(+)-甘露糖, D-吡喃甘露糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1564373
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
API 家族
mannose
製造商/商標名
USP
mp
133-140 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES 字串
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Mannose USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Beta Glucan
  • Ganoderma Lucidum Fruiting Body
  • Ganoderma Lucidum Fruiting Body Powder
  • Guar Gum
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Cuiling Zhong et al.
Nature communications, 11(1), 6330-6330 (2020-12-12)
Endothelial cell (EC) metabolism is thought to be one of the driving forces for angiogenesis. Here we report the identification of the hexosamine D-mannosamine (ManN) as an EC mitogen and survival factor for bovine and human microvascular EC, with an