蒸汽密度
>4 (vs air)
蒸汽压
15 mmHg ( 20 °C)
自燃温度
793 °F
expl. lim.
10.5 %
制造商/商品名称
USP
折射率
n20/D 1.39 (lit.)
沸点
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
应用
分析说明
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
相关内容
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene