Merck
1343517
USP
碘克沙醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 MG
$627.00
$627.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 MG
$627.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H44I6N6O15
CAS号:
分子量:
1550.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$627.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
iodixanol
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)N(CC(O)CN(c2c(c(c(c(c2I)C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C35H44I6N6O15/c1-13(52)46(30-26(38)20(32(59)42-3-15(54)9-48)24(36)21(27(30)39)33(60)43-4-16(55)10-49)7-19(58)8-47(14(2)53)31-28(40)22(34(61)44-5-17(56)11-50)25(37)23(29(31)41)35(62)45-6-18(57)12-51/h15-19,48-51,54-58H,3-12H2,1-2H3,(H,42,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,62)
InChI key
NBQNWMBBSKPBAY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请见现行药典网站。
应用
Iodixanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Iodixanol Injection
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)