主要文件
1325005
USP
羟基苯丙胺 氢溴酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
4-(2-氨丙基)苯酚 氢溴酸盐, NSC 61065, 帕勒德林 氢溴酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13NO · HBr
CAS号:
分子量:
232.12
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
hydroxyamphetamine
制造商/商品名称
USP
药品控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
[Br-].[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C
InChI
1S/C9H13NO.BrH/c1-7(10)6-8-2-4-9(11)5-3-8;/h2-5,7,11H,6,10H2,1H3;1H
InChI key
RZCJLMTXBMNRAD-UHFFFAOYSA-N
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
氢溴酸羟苯丙胺USP参考标准品设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)