1255500
USP
雌酮硫酸酯哌嗪
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
3-(Sulfooxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one : piperazine (1:1), Estrone sulfate piperazine salt, Harmogen, Ogen
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
estropipate
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
C1CNCCN1.C[C@]23CC[C@H]4[C@@H](CCc5cc(OS(O)(=O)=O)ccc45)[C@@H]2CCC3=O
InChI
1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
InChI key
HZEQBCVBILBTEP-ZFINNJDLSA-N
基因信息
human ... ESR1(2099)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
Also, for use with USP monograph such as Estropipate Tablets
生化/生理作用
分析说明
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3