1235977
USP
9-[(1S,3R,4S)-4-二甲基苯甲硅烷基-3-(苯甲氧基)-2-亚甲基环戊基]嘌呤
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
2-氨基-9-[(1S,3R,4S)-3-[(苄氧基)甲基]-4-[二甲基(苯基)甲硅烷基]-2-亚甲基环戊基]-1,9-二氢-6H-嘌呤-6-酮, 2-氨基-9-[(1S,3R,4S)-4-(二甲基苯甲硅烷基)-2-亚甲基-3-[(苯甲氧基)甲基]环戊基]-1,9-二氢-6H-嘌呤-6-酮
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
entecavir
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Si](C2CC(C(=C)C2COCc5ccccc5)[n]3c4nc(nc(c4nc3)O)N)(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C27H31N5O2Si/c1-18-21(16-34-15-19-10-6-4-7-11-19)23(35(2,3)20-12-8-5-9-13-20)14-22(18)32-17-29-24-25(32)30-27(28)31-26(24)33/h4-13,17,21-23H,1,14-16H2,2-3H3,(H3,28,30,31,33)
InChI 密鑰
LMLFXMXUWHGHSR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
分析報告
其他說明
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3