主要文件
Z777301
Unix SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$798.00
$798.00
预计发货时间2025年6月11日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$798.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41115730
NACRES:
SB.52
$798.00
预计发货时间2025年6月11日详情
产品名称
Unix SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-300, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L59
產品線
Unix
包裝
1 ea of
技術
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 4.0 mm
基質
fully porous particle
粒徑
1.8 μm
孔徑
200 Å pore size
工作pH值
2-8.5
分離技術
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Unix is a trademark of Sepax Technologies
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)