主要文件
Z227285
Supelco® PEEK 接头
Two-piece with ferrule, fingertight/wrenchtight
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
包裝
pkg of 5 ea
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于连接所有 1/16 英寸管的生物兼容接头。
特點和優勢
分体式手紧/扳手紧固接头:手紧能承受 6000psi(420kg/cm2) 压力,扳手紧固能承受 10,000psi(700kg/cm2) 压力。包含双锥形密封垫圈。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)