主要文件
Z227021
Spherisorb® NH2 Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L8
特点
endcapped: no
包装
pkg of 4 ea
标记范围
1.9% Carbon loading
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
1 cm × 4.6 mm
基质活性基团
amino phase
粒径
5 μm
相容性
for use with 3.0 to 4.6 mm column
分离技术
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Spherisorb is a registered trademark of Waters
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)