主要文件
50193-U
Partisil SAX (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
别名:
Partisil HPLC 色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Partisil 10 SAX HPLC 色谱柱, pore size 85 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L14
品質等級
描述
empty: no
產品線
Partisil
製造商/商標名
Partisil
標籤範圍
10% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質
tetramethyl ammonium
基質活性組
ammonium ion, quaternary phase
粒徑
10 μm
孔徑
85 Å
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Partisil SAX是一种基于季铵基团的强阴离子交换相。在pH 1.5 - 7.5范围内稳定。典型的应用包括核酸、有机酸和无机阴离子的分离。
Partisil 10 SAX HPLC柱是一种强阴离子交换剂,可用于分离核苷酸、核苷和碱基。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rapid determination of creatine, phosphocreatine, purine bases and nucleotides (ATP, ADP, AMP, GTP, GDP) in heart biopsies by gradient ion-pair reversed-phase liquid chromatography.
Ally A and Park G
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 575(1), 19-17 (1992)