API类
atazanavir
制造商/商品名称
EDQM
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@@H](CN(CC1=CC=C(C2=CC=CC=N2)C=C1)NC([C@@H](NC(OC)=O)C(C)(C)C)=O)[C@@H](NC([C@@H](NC(OC)=O)C(C)(C)C)=O)CC3=CC=CC=C3.O=S(O)OO
InChI
1S/C38H52N6O7.H2O4S/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28;1-5(2,3)4/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47);(H2,1,2,3,4)/t29-,30-,31+,32+;/m0./s1
InChI key
DQSGVVGOPRWTKI-QVFAWCHISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - STOT RE 1
靶器官
Heart,Liver
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3