主要文件
SU860106
Supelco
带有 Viton® 隔垫的钳口密封盖
silver seal, magnetic (with 8mm center hole), diam. × thickness 20 mm × 1.0 mm, black Viton® septum, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
black Viton® septum
silver seal (magnetic with 8 mm center hole)
特点
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
硬度
70 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
直径× 厚度
20 mm × 1.0 mm
配件
closure for crimp top vial
相容性
for use with SPME
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)