Merck
SAAR5885124
硫酸
95-99%, univAR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2SO4
CAS号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352322
价格与库存信息目前不能提供
等級
reagent
蒸汽密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 146 °C)
產品線
univAR
化驗
95-99%
包裝
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885124LCA)
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885124LP)
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR5885124LL)
bp
~290 °C (lit.)
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)