主要文件
SAAR5075040
Propan-2-ol
univAR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CHOHCH3
分子量:
60.10
UNSPSC代码:
12191601
价格与库存信息目前不能提供
产品线
univAR
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5075040LC)
pkg of 25 L (SAAR5075040ME)
dilution
(for laboratory use only)
储存温度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°C)
12.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)