Merck
SAAR5046200
草酸二钾 一水合物
univAR
别名:
乙二酸, 草酸 钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(COOK)2 · H2O
CAS号:
分子量:
184.23
Beilstein:
3752576
MDL號碼:
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046200EM)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI 密鑰
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)