產品線
univAR™
包裝
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5042020EM)
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可用于磷酸盐缓冲液制备,以及蛋白提取和溶解。
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)