Merck
SAAR4465085
硝酸
65%, univAR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HNO3
CAS号:
分子量:
63.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
產品線
univAR
化驗
65%
包裝
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR4465085LC)
pkg of 25 L (SAAR4465085ME)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)