Merck
SAAR4465080
硝酸
55%, univAR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HNO3
CAS号:
分子量:
63.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
蒸汽壓力
8 mmHg ( 20 °C)
產品線
univAR
化驗
55%
包裝
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4465080LC)
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4465080LP)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR4465080LL)
bp
120.5 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)